2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydrazineylpicolinonitrile
OR307017-1G OR307017-250MG
APOSOR307017-1GEA 551 EUR
APOSOR307017-1G APOSOR307017-250MG
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
2-Hydrazino-6-cyanopyridine
Formel: C₆H₆N₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20367091
CAS-Nummer: 1339085-85-6