1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30687-1G OR30687-5G OR30687-10G
APOSOR30687-1GEA 0 EUR
APOSOR30687-1G APOSOR30687-5G APOSOR30687-10G
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972468
CAS-Nummer: 5235-10-9