3-Bromo-5-azaindole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR30681-1G OR30681-250MG OR30681-5G
APOSOR30681-1GEA 94.4 EUR
APOSOR30681-1G APOSOR30681-250MG APOSOR30681-5G
3-Bromo-5-azaindole
3-Bromo-5-azaindole
Formel: C₇H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 184…190 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08690126
CAS-Nummer: 23612-36-4