5-Cyclopropylpicolinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR306657-1G OR306657-250MG
APOSOR306657-1GEA 574 EUR
APOSOR306657-1G APOSOR306657-250MG
5-Cyclopropylpicolinic acid
5-Cyclopropylpicolinic acid
Formel: C₉H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD17259279
CAS-Nummer: 1174322-66-7