1-Benzyl-D-proline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-1-Benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, N-D-Bzl-Pro-OH
OR305608-1G OR305608-5G
APOSOR305608-1GEA 69.6 EUR
APOSOR305608-1G APOSOR305608-5G
1-Benzyl-D-proline 97%
1-Benzyl-D-proline
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656733
CAS-Nummer: 56080-99-0