5-Bromo-6-nitro-1H-indazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR305536-1G OR305536-5G
APOSOR305536-1GEA 87.3 EUR
APOSOR305536-1G APOSOR305536-5G
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole 97%
5-Bromo-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027584
CAS-Nummer: 71785-49-4