4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR305364-250MG
OR305364-1G
APOSOR305364-250MGEA
140
EUR
APOSOR305364-250MG
APOSOR305364-1G
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine 97%
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-3-amine
Formel:
C₆H₅BrN₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13177853 CAS-Nummer: 870244-35-2 |