3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Isoxazol-3-ylmethanol
OR305308-1G
OR305308-250MG
APOSOR305308-1GEA
104
EUR
APOSOR305308-1G
APOSOR305308-250MG
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Formel:
C₄H₅NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07778413 CAS-Nummer: 89102-73-8 |