1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(1H-Indol-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR305200-1G
OR305200-250MG
APOSOR305200-1GEA
184
EUR
APOSOR305200-1G
APOSOR305200-250MG
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
1H-Indole-3-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₂ Schmelzpunkt: 163…165 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09879158 CAS-Nummer: 937366-54-6 |