4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR305176-1G OR305176-250MG
APOSOR305176-1GEA 459 EUR
APOSOR305176-1G APOSOR305176-250MG
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
4-(1H-Imidazol-2-yl)phenol
Formel: C₉H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08668843
CAS-Nummer: 15548-89-7