2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR305175-1G OR305175-250MG OR305175-5G
APOSOR305175-1GEA 30.1 EUR
APOSOR305175-1G APOSOR305175-250MG APOSOR305175-5G
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
2-(2-Bromophenyl)-1H-imidazole
Formel: C₉H₇BrN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08668745
CAS-Nummer: 162356-38-9