6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
OR305047-250MG
OR305047-1G
APOSOR305047-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR305047-250MG
APOSOR305047-1G
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
6-Methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371542 CAS-Nummer: 102539-79-7 |