tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 5-bromo-1H-benzo[d]imidazole-1-carboxylate
OR305020-1G OR305020-250MG
APOSOR305020-1GEA 220 EUR
APOSOR305020-1G APOSOR305020-250MG
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 5-bromo-1H-benzimidazole-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13182500
CAS-Nummer: 942590-05-8