6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304430-1G OR304430-5G
APOSOR304430-1GEA 678 EUR
APOSOR304430-1G APOSOR304430-5G
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Formel: C₉H₁₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19651152
CAS-Nummer: 855398-57-1