2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304424-1G OR304424-5G
APOSOR304424-1GEA 745 EUR
APOSOR304424-1G APOSOR304424-5G
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formel: C₉H₁₇N·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05861558
CAS-Nummer: 36392-74-2