2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Lieferant: Apollo Scientific
OR304423-1G OR304423-250MG OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA 1560 EUR
APOSOR304423-1G APOSOR304423-250MG APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formel: C₅H₉NS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17017542
CAS-Nummer: 920491-09-4