(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304412-250MG
OR304412-500MG
APOSOR304412-250MGEA
789
EUR
APOSOR304412-250MG
APOSOR304412-500MG
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₁NO₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29918531 CAS-Nummer: 2200278-74-4 |