trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304363-1G
OR304363-250MG
APOSOR304363-1GEA
473
EUR
APOSOR304363-1G
APOSOR304363-250MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formel:
C₁₁H₁₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22397416 CAS-Nummer: 1383813-54-4 |