cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304346-1G OR304346-250MG OR304346-500MG
APOSOR304346-1GEA 705 EUR
APOSOR304346-1G APOSOR304346-250MG APOSOR304346-500MG
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
cis-3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Formel: C₅H₈N₂·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28501419
CAS-Nummer: 1638765-32-8