1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304325-1G
OR304325-5G
APOSOR304325-1GEA
589
EUR
APOSOR304325-1G
APOSOR304325-5G
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Formel:
C₃H₈N₂O·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30471612 CAS-Nummer: 2007919-87-9 |