(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304317-1G
OR304317-5G
APOSOR304317-1GEA
226
EUR
APOSOR304317-1G
APOSOR304317-5G
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Formel:
C₅H₁₁NO Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD21661367 CAS-Nummer: 1499172-23-4 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |