(3S,4S,5S,7S)-6-Methyl-2-oxa-6-azatricyclo[3.3.1.03,7]nonan-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303348-1G OR303348-500MG
APOSOR303348-1GEA 244 EUR
APOSOR303348-1G APOSOR303348-500MG
(3S,4S,5S,7S)-6-Methyl-2-oxa-6-azatricyclo[3.3.1.03,7]nonan-4-ol
(3S,4S,5S,7S)-6-Methyl-2-oxa-6-azatricyclo[3.3.1.03,7]nonan-4-ol
Formel: C₈H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783424
CAS-Nummer: 487-27-4