[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303320-1G OR303320-250MG
APOSOR303320-1GEA 152 EUR
APOSOR303320-1G APOSOR303320-250MG
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₂₁BO₂Si
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD13182130
CAS-Nummer: 159087-46-4