5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303238-1G
OR303238-500MG
APOSOR303238-1GEA
336
EUR
APOSOR303238-1G
APOSOR303238-500MG
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₆N₂O₂S Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06376749 CAS-Nummer: 22131-51-7 |