tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303232-1G OR303232-500MG
APOSOR303232-1GEA 671 EUR
APOSOR303232-1G APOSOR303232-500MG
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Formel: C₁₃H₁₆N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23697508
CAS-Nummer: 184021-91-8