6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-1,7-naphthyridin-6-amine
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 538 EUR
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Formel: C₈H₆BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09702034
CAS-Nummer: 5912-35-6