Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 180 EUR
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Formel: C₆H₁₄NO₄P
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00514647
CAS-Nummer: 597-25-1