3-Chloro-7-methoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR303177-1G
OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA
538
EUR
APOSOR303177-1G
APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Formel:
C₁₀H₈ClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13688991 CAS-Nummer: 858279-19-3 |