5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 671 EUR
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19440790
CAS-Nummer: 123392-43-8