tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303164-1G
OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA
894
EUR
APOSOR303164-1G
APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₁ClN₄O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09607841 CAS-Nummer: 939986-76-2 |