Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30301-1G
OR30301-250MG
APOSOR30301-1GEA
102
EUR
APOSOR30301-1G
APOSOR30301-250MG
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Methyl (2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Siedepunkt: 66…68 °C (0,2 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02677686 CAS-Nummer: 306937-37-1 |