9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR302430-1G
OR302430-250MG
APOSOR302430-1GEA
364
EUR
APOSOR302430-1G
APOSOR302430-250MG
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
9-Azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Formel:
C₈H₁₃NO Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02114721 CAS-Nummer: 4390-39-0 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |