2-(Piperidin-3-yl)thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR302415-1G OR302415-250MG
APOSOR302415-1GEA 1350 EUR
APOSOR302415-1G APOSOR302415-250MG
2-(Piperidin-3-yl)thiazole 95%
2-(Piperidin-3-yl)thiazole
Formel: C₈H₁₂N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09891523
CAS-Nummer: 630121-84-5