1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR302386-250MG OR302386-500MG
APOSOR302386-250MGEA 249 EUR
APOSOR302386-250MG APOSOR302386-500MG
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
1-Methylcyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₈H₁₃ClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019346
CAS-Nummer: 2890-61-1