4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Bromopyridin-4-yl)-4-(tert-butoxycarbonyl)piperazine, tert-Butyl 4-(2-bromopyridin-4-yl)piperazine-1-carboxylate
OR302092-1G
OR302092-250MG
OR302092-5G
APOSOR302092-1GEA
458
EUR
APOSOR302092-1G
APOSOR302092-250MG
APOSOR302092-5G
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
4-(2-Bromopyridin-4-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₄H₂₀BrN₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18447575 CAS-Nummer: 1266118-96-0 |