1-Cyclopropyl-1H-imidazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Cyclopropylimidazole
OR302079-1G OR302079-250MG OR302079-5G
APOSOR302079-1GEA 348 EUR
APOSOR302079-1G APOSOR302079-250MG APOSOR302079-5G
1-Cyclopropyl-1H-imidazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-imidazole
Formel: C₆H₈N₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22690770
CAS-Nummer: 135207-17-9