Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G
OR3014-5G
OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA
29
EUR
APOSOR3014-1G
APOSOR3014-5G
APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Formel:
C₁₄H₁₈O₅ Siedepunkt: 145…148 °C (1 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04038965 CAS-Nummer: 23197-67-3 |