4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301330-1G OR301330-5G
APOSOR301330-1GEA 30.1 EUR
APOSOR301330-1G APOSOR301330-5G
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
4-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
Formel: C₃H₂BrN₃O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11501602
CAS-Nummer: 6963-65-1