4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 719 EUR
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Formel: C₈H₄ClN₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05717322
CAS-Nummer: 59866-06-7