Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-5-(methoxycarbonyl)-1,3-thiazole
OR301121-1G OR301121-5G OR301121-250MG
APOSOR301121-1GEA 89.9 EUR
APOSOR301121-1G APOSOR301121-5G APOSOR301121-250MG
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₂S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09033876
CAS-Nummer: 278183-10-1