1-Phenethylguanidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR300902-1G OR300902-250MG
APOSOR300902-1GEA 337 EUR
APOSOR300902-1G APOSOR300902-250MG
1-Phenethylguanidine hydrochloride
1-Phenethylguanidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₃N₃·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09759100
CAS-Nummer: 2235-99-6