2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
α-(4-Morpholino)phenylacetamide hydrochloride
OR300755-1G
OR300755-250MG
OR300755-500MG
OR300755-2.5G
APOSOR300755-1GEA
249
EUR
APOSOR300755-1G
APOSOR300755-250MG
APOSOR300755-500MG
APOSOR300755-2.5G
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11227158 CAS-Nummer: 6327-69-1 |