Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl (E)-3-(1H-imidazol-5-yl)acrylate
OR300730-1G OR300730-500MG OR300730-5G OR300730-250MG
APOSOR300730-1GEA 190 EUR
APOSOR300730-1G APOSOR300730-500MG APOSOR300730-5G APOSOR300730-250MG
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01823277
CAS-Nummer: 52363-40-3