2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
α-(4-Morpholino)-4-chlorophenylacetonitrile hydrochloride
OR300509-10G
OR300509-1G
OR300509-5G
APOSOR300509-10GEA
0
EUR
APOSOR300509-10G
APOSOR300509-1G
APOSOR300509-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH Molekulargewicht: 273.158 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11052434 CAS-Nummer: 1330171-75-9 |