tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (2-chloro-5-methylpyridin-4-yl)carbamate
OR300401-1G
OR300401-250MG
APOSOR300401-1GEA
578
EUR
APOSOR300401-1G
APOSOR300401-250MG
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Formel:
C₁₁H₁₅ClN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD26936365 CAS-Nummer: 1820717-60-9 |