2-Chloroquinoxalin-6-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300371-1G OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA 191 EUR
APOSOR300371-1G APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Formel: C₈H₆ClN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16628196
CAS-Nummer: 112928-27-5