4-Methyl-3-nitroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300364-1G OR300364-250MG
APOSOR300364-1GEA 215 EUR
APOSOR300364-1G APOSOR300364-250MG
4-Methyl-3-nitroquinoline
4-Methyl-3-nitroquinoline
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01574741
CAS-Nummer: 79965-62-1