3-Phenylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300239-1G OR300239-250MG
APOSOR300239-1GEA 248 EUR
APOSOR300239-1G APOSOR300239-250MG
3-Phenylpyrazin-2-amine
3-Phenylpyrazin-2-amine
Formel: C₁₀H₉N₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD05722803
CAS-Nummer: 41270-67-1