5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR300237-1G
OR300237-250MG
APOSOR300237-1GEA
719
EUR
APOSOR300237-1G
APOSOR300237-250MG
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
5-Bromo-3-cyclopropylpyrazin-2-amine
Formel:
C₇H₈BrN₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD31556420 CAS-Nummer: 1845754-43-9 |