3-Amino-5-bromoisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR300062-500MG OR300062-1G OR300062-250MG
APOSOR300062-500MGEA 545 EUR
APOSOR300062-500MG APOSOR300062-1G APOSOR300062-250MG
3-Amino-5-bromoisoquinoline
3-Amino-5-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15526591
CAS-Nummer: 1192815-01-2